Potassium bromide 99.999% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
436950100
436950500
ACRO436950100EA
108
EUR
ACRO436950100
ACRO436950500
Potassium bromide 99.999% (trace metals basis)
Potassium bromide
Formule:
KBr Kookpunt: 1435 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 734 °C Dichtheid: 2,75 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011358 CAS nummer: 7758-02-3 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | 33 % (K) Typical |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |