Tellurium 99.999% (trace metals basis), powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
437010250
437011000
ACRO437010250EA
82.9
EUR
ACRO437010250
ACRO437011000
Tellurium 99.999% (trace metals basis), powder
Tellurium
Formule:
Te Kookpunt: 990 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 450 °C Dichtheid: 8,83 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134062 CAS nummer: 13494-80-9 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Grey to black Powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |