Dikaliumtetrachloroplatinaat 99.99% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
437030010 437030050
ACRO437030010EA 172 EUR
ACRO437030010 ACRO437030050
Dikaliumtetrachloroplatinaat 99.99% (trace metals basis)
Dikaliumtetrachloroplatinaat
Formule: Cl₄K₂Pt
Kookpunt: 35 - 40 °C (20 -rr)
Dichtheid: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011378
CAS nummer: 10025-99-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm