Natriumnitraat 99.999% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 0 EUR
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Natriumnitraat 99.999% (trace metals basis)
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
Kookpunt: 380 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 306 °C
Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed