5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
DTXSID20377726, BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N, 5-Phenylfuran-2-carbaldehyde, 5-Phenyl-furan-2-carbaldehyde
437310010
437310050
ACRO437310010EA
57.5
EUR
ACRO437310010
ACRO437310050
5-Phenyl-2-furaldehyde 96%
5-Phenyl-2-furaldehyde
Formule:
C₁₁H₈O₂ Kookpunt: 104…108 °C (6 mmHg) Smeltpunt: 29…33 °C Vlampunt: 110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01910161 CAS nummer: 13803-39-9 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to green to brown Solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |