3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
437420010 437420050
ACRO437420010EA 38.6 EUR
ACRO437420010 ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175.99 g/mol
Kookpunt: 78 °C (11Torr)
Smeltpunt: 24…28 °C
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112555
CAS nummer: 407-20-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %