6-Chloro-7-deazapurine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
437440010
437440050
ACRO437440010EA
91.3
EUR
ACRO437440010
ACRO437440050
6-Chloro-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-deazapurine
Formule:
C₆H₄ClN₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01686865 CAS nummer: 3680-69-1 UN: 2811 |
Specification Test Results
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |