1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
437790100 437790500
ACRO437790100EA 52.8 EUR
ACRO437790100 ACRO437790500
1-Benzyloxy-3-bromobenzene 96%
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155065
CAS nummer: 53087-13-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥95.0 %