2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
437910010
437910050
ACRO437910010EA
45.8
EUR
ACRO437910010
ACRO437910050
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formule:
C₅H₄BrClN₂ Smeltpunt: 82…85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00955627 CAS nummer: 26163-03-1 |
Specification Test Results
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 83 to 87 °C |
GC | ≥96.0 % |