tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
437980010
437980050
ACRO437980010EA
129
EUR
ACRO437980010
ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formule:
C₁₁H₁₉NO₃ Smeltpunt: 58…59 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07779385 CAS nummer: 147804-30-6 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥96.0 % |