2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
438250010
438250050
ACRO438250010EA
68.6
EUR
ACRO438250010
ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formule:
C₁₀H₁₁N MW: 145.21 g/mol Kookpunt: 54…56 °C (1 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00099614 CAS nummer: 1195-98-8 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |