4,4,5,5,5-Pentafluorpentaan-1-ol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
438430050 438430250
ACRO438430050EA 80.4 EUR
ACRO438430050 ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluorpentaan-1-ol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentaan-1-ol
Formule: C₅H₇F₅O
Kookpunt: 134…135 °C
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153224
CAS nummer: 148043-73-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %