2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
438450010 438450050
ACRO438450010EA 181 EUR
ACRO438450010 ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formule: C₅H₃ClN₂O
MW: 142.55 g/mol
Smeltpunt: 113…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696891
CAS nummer: 933702-55-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %