5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
438930010 438930050
ACRO438930010EA 114 EUR
ACRO438930010 ACRO438930050
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆INO
Kookpunt: 106…108 °C (30Torr)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781180
CAS nummer: 13472-61-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %