4-Bromophenethyl bromide 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
439530010 439530100
ACRO439530010EA 39.5 EUR
ACRO439530010 ACRO439530100
4-Bromophenethyl bromide 96%
4-Bromophenethyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂
Kookpunt: 97…98,5 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,73 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045052
CAS nummer: 1746-28-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %