2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: BEMP phosphazene, 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-N,N-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2
439160010 439160050
ACRO439160010EA 108 EUR
ACRO439160010 ACRO439160050
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Formule: C₁₃H₃₁N₄P
Kookpunt: 74 °C (,1 mmHg)
Dichtheid: 0,948 g/cm³
Vlampunt: 53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043143
CAS nummer: 98015-45-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %