1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
439730010 439730050
ACRO439730010EA 62.1 EUR
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Kookpunt: 248…249 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,003 g/cm³
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663857
CAS nummer: 827614-66-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %