2-Fluorophenethyl bromide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
440120010
440120050
ACRO440120010EA
45.7
EUR
ACRO440120010
ACRO440120050
2-Fluorophenethyl bromide 97%
2-Fluorophenethyl bromide
Formule:
C₈H₈BrF Kookpunt: 73…75 °C (20Torr) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04117466 CAS nummer: 91319-54-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |