2-Chlorophenethyl bromide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(2-Bromoethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorophenethyl Bromide, 2-(2-Chlorophenyl)ethyl bromide, 2-Chlorophenethyl bromide
440140010 440140050
ACRO440140010EA 33.8 EUR
ACRO440140010 ACRO440140050
2-Chlorophenethyl bromide 95%
2-Chlorophenethyl bromide
Formule: C₈H₈BrCl
Kookpunt: 110…112 °C (10Torr)
Dichtheid: 1,4569 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117464
CAS nummer: 16793-91-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %