Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
439940050 439940250
ACRO439940050EA 66 EUR
ACRO439940050 ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 97…98 °C (760 mmHg)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005553
CAS nummer: 274-76-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %