N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1-[TRIS(1-METHYLETHYL)SILYL]-1H-PYRROLE, 3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-pyrrole, 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole
441020010
441020050
ACRO441020010EA
159
EUR
ACRO441020010
ACRO441020050
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester 95%
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₉H₃₆BNO₂Si Smeltpunt: 70…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08063117 CAS nummer: 365564-11-0 |
Specification Test Results
Appearance | White to brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |