4-Cyanopiperidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
441820050
441820250
ACRO441820050EA
51.5
EUR
ACRO441820050
ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Formule:
C₆H₁₀N₂ Kookpunt: 100…105 °C (12 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05022468 CAS nummer: 4395-98-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |