4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
441950050
441950250
ACRO441950050EA
61.8
EUR
ACRO441950050
ACRO441950250
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Formule:
C₇H₇BrO₂ Kookpunt: 90…92 °C (1hPa) Smeltpunt: 35…39 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051937 CAS nummer: 7368-78-7 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |