2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
442150010 442150050
ACRO442150010EA 102 EUR
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Kookpunt: 140 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,456 g/cm³
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039345
CAS nummer: 34941-91-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %