3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
442170010 442170050
ACRO442170010EA 67.8 EUR
ACRO442170010 ACRO442170050
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
3-Fluoro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄FNO
Kookpunt: 70 °C (25Torr)
Dichtheid: 1,255 g/cm³
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410686
CAS nummer: 40273-47-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %