2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
442290050 442290250
ACRO442290050EA 109 EUR
ACRO442290050 ACRO442290250
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formule: C₇H₅BrN₂S
Smeltpunt: 212…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152229
CAS nummer: 15864-32-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %