o-Xyleen, extra dry 99%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,2-Dimethylbenzene
443020010
443021000
443020010.EA
180
EUR
443020010.
443021000.
o-Xyleen, extra dry 99%, AcroSeal®
o-Xyleen
Formule:
C₈H₁₀ MW: 106.17 g/mol Kookpunt: 143…145 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –25 °C Dichtheid: 0.878 g/cm³ Vlampunt: 31 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008519 CAS nummer: 95-47-6 UN: 1307 ADR: 3 III Merck Index: 12,10214 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |