3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
442660050 442660250
ACRO442660050EA 48.8 EUR
ACRO442660050 ACRO442660250
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Kookpunt: 220…223 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,697 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236205
CAS nummer: 54962-75-3
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %