N-Boc-1,3-propanediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
442730010 442730050
ACRO442730010EA 0 EUR
ACRO442730010 ACRO442730050
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Kookpunt: 94…96 °C (,2Torr)
Smeltpunt: 22 °C
Dichtheid: 0,998 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210021
CAS nummer: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %