Bis(2-methoxyethyl)ether, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
443100010 443101000
443100010.EA 262 EUR
443100010. 443101000.
Bis(2-methoxyethyl)ether, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formule: C₆H₁₄O₃
Kookpunt: 162 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –64 °C
Dichtheid: 0,937 g/cm³
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008503
CAS nummer: 111-96-6
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %