3-Iodothiophene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
443380010 443380050
ACRO443380010EA 57.5 EUR
ACRO443380010 ACRO443380050
3-Iodothiophene 97%
3-Iodothiophene
Formule: C₄H₃IS
Kookpunt: 195 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 2,066 g/cm³
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037901
CAS nummer: 10486-61-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %