1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
443410010 443410050
ACRO443410010EA 23.8 EUR
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄F₃IO
Kookpunt: 72…74 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,84 g/cm³
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042411
CAS nummer: 103962-05-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %