2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
444040010
444040050
ACRO444040010EA
193
EUR
ACRO444040010
ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formule:
C₆H₈N₂OS Smeltpunt: 75…77 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03844445 CAS nummer: 1005-28-3 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 78 °C |
GC | ≥96.0 % |