1,2-Ethaandiol, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
444230010
444230050
ACRO444230010EA
28.3
EUR
ACRO444230010
ACRO444230050
1,2-Ethaandiol, Technical Grade
1,2-Ethaandiol
Formule:
HOCH₂CH₂OH MW: 62.07 g/mol Kookpunt: 196…198 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1.113 g/cm³ Vlampunt: 116 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002885 CAS nummer: 107-21-1 Merck Index: 13,03832 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |