4-Iodo-o-anisidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010
444800050
ACRO444800010EA
142
EUR
ACRO444800010
ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Formule:
C₇H₈INO MW: 249.490 g/mol Smeltpunt: 48…50 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11044438 CAS nummer: 338454-80-1 |
Specification Test Results
Appearance | Brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |