Tetrachloorethyleen 99+% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
445690010
445690025
445691000
ACRO445690010EA
82.6
EUR
ACRO445690010
ACRO445690025
ACRO445691000
Tetrachloorethyleen 99+% for HPLC
Tetrachloorethyleen
Formule:
C₂Cl₄ Kookpunt: 120…122 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –22 °C Dichtheid: 1,625 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000834 CAS nummer: 127-18-4 UN: 1897 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.03 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |