1,2-Dichloorbenzeen 99+% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
o-Dichlorobenzene
445640010
445641000
ACRO445640010EA
102
EUR
ACRO445640010
ACRO445641000
1,2-Dichloorbenzeen 99+% for HPLC
1,2-Dichloorbenzeen
Formule:
C₆H₄Cl₂ MW: 147 g/mol Kookpunt: 180.5 Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 1.3 g/cm³ Vlampunt: 67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000535 CAS nummer: 95-50-1 UN: 1591 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03081 |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 380 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0003 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0005 meq/g |