Zwavelkoolstof 99.9% for HPLC
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
445660010
445660025
445661000
ACRO445660010EA
116
EUR
ACRO445660010
ACRO445660025
ACRO445661000
Zwavelkoolstof 99.9% for HPLC
Zwavelkoolstof
Formule:
CS₂ Kookpunt: 46 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –111 °C Dichtheid: 1,262 g/cm³ Vlampunt: –30 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011321 CAS nummer: 75-15-0 UN: 1131 ADR: 3,I |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.85 % |
UV | at 420 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |