Natriummethanolaat 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium methylate, Sodium methanolate
445881000 445888000
445881000.EA 81.3 EUR
445881000. 445888000.
Natriummethanolaat 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Natriummethanolaat
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Kookpunt: 65 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –98 °C
Dichtheid: 0.8 g/cm³
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test