Natriumchloraat 99% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
446411000 446415000
ACRO446411000EA 30.2 EUR
ACRO446411000 ACRO446415000
Natriumchloraat 99% ACS
Natriumchloraat
Formule: ClNaO₃
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 248…261 °C
Dichtheid: 2,49 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003479
CAS nummer: 7775-09-9
UN: 1495
ADR: 5.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Bromate (BrO3) ≤0.015 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %