Natriumnitraat 99+% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
446810010 446812500
ACRO446810010EA 103 EUR
ACRO446810010 ACRO446812500
Natriumnitraat 99+% voor de biochemie
Natriumnitraat
Formule: NaNO₃
Kookpunt: 380 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 306 °C
Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011119
CAS nummer: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
pH 5.5 to 8.3
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.0005 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %