Ammoniumdichromaat ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
446921000 446925000
ACRO446921000EA 33 EUR
ACRO446921000 ACRO446925000
Ammoniumdichromaat ACS
Ammoniumdichromaat
Formule: (NH₄)₂Cr₂O₇
Dichtheid: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010879
CAS nummer: 7789-09-5
UN: 1439
ADR: 5.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Orange-red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤3.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %