Natriumformiaat ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Formic acid sodium salt
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 194 EUR
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Natriumformiaat ACS
Natriumformiaat
Formule: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Kookpunt: 360 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 258…261 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013101
CAS nummer: 141-53-7
Merck Index: 13,08694
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %