Calciumnitraat tetrahydraat 98%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
447530010 447530050 447530250
ACRO447530010EA 36.6 EUR
ACRO447530010 ACRO447530050 ACRO447530250
Calciumnitraat tetrahydraat 98%, extra pure
Calciumnitraat tetrahydraat
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Kookpunt: 132 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 45 °C
Dichtheid: 1,86 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149604
CAS nummer: 13477-34-4
ADR: 5.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
pH 5.0 to 9.0
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %