Potassium hydrogen carbonate 99.5% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
448010025 448015000
ACRO448010025EA 172 EUR
ACRO448010025 ACRO448015000
Potassium hydrogen carbonate 99.5% voor de biochemie
Potassium hydrogen carbonate
Formule: KHCO₃
Smeltpunt: 292 °C
Dichtheid: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011402
CAS nummer: 298-14-6
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm