Diammonium hydrogen citrate 99+% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
448021000 448025000
ACRO448021000EA 41.5 EUR
ACRO448021000 ACRO448025000
Diammonium hydrogen citrate 99+% voor de biochemie
Diammonium hydrogen citrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Dichtheid: 1,5 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013068
CAS nummer: 3012-65-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm