Kaliumhydrogeensulfaat 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Potassium bisulphate
447610025
447610100
447615000
ACRO447610025EA
186
EUR
ACRO447610025
ACRO447610100
ACRO447615000
Kaliumhydrogeensulfaat 99%, extra pure
Kaliumhydrogeensulfaat
Formule:
KHSO₄ Smeltpunt: 214 °C Dichtheid: 2,32 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011404 CAS nummer: 7646-93-7 UN: 2509 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |