Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat 98%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
447760010 447760050 447760250
ACRO447760010EA 48.1 EUR
ACRO447760010 ACRO447760050 ACRO447760250
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat 98%, extra pure
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Kookpunt: ? 650 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 60 °C
Dichtheid: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149209
CAS nummer: 13472-35-0
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying 21.5 % to 24.0 % (130°C)
pH 4.2 to 4.5 (5%, water)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm