Sodium benzoate 99% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
447800010 447802500
ACRO447800010EA 85.5 EUR
ACRO447800010 ACRO447802500
Sodium benzoate 99% voor de biochemie
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
Smeltpunt: >300 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: ≥ 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012463
CAS nummer: 532-32-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Arsenic (As) ≤0.0002 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %