Potassium nitrate 99+% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
447820025 447825000
ACRO447820025EA 253 EUR
ACRO447820025 ACRO447825000
Potassium nitrate 99+% voor de biochemie
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Kookpunt: 400 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 334 °C
Dichtheid: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011409
CAS nummer: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 4.5 to 8.5
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm